missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMR2 Antibody (494025), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18686333 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18686333 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18686333

Marca: Novus Biologicals FAB4894C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EMR2 Monoclonal antibody specifically detects EMR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EMR2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 494025
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD312, DKFZp781B135, egf-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like 2, egf-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like sequence 2, EGF-like module receptor 2, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human EMR2, Gln24-Asn823, Accession # AAI27006
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30817
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.