missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMMPRIN/CD147 Antibody (MEM-M6/1), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18211364 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18211364 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18211364 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500430AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EMMPRIN/CD147 Monoclonal specifically detects EMMPRIN/CD147 in Human, Equine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EMMPRIN/CD147
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MEM-M6/1
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen 5F7, basigin, basigin (Ok blood group), CD147, CD147 antigen, Collagenase stimulatory factor, EMMPRINTCSF, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, Leukocyte activation antigen M6, M6, OK, OK blood group antigen, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor
Símbolos de los genes BSG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Protein A-CR purified soluble recombinant form of CD147, CD147Rg, which consists of the cDNA coding for the hinge region, C2-and C3 domain of human IgG1, CD147Rg is secreted by transfectants as a dimer (NM_001728.2).
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 682
Especificidad de la prueba The antibody MEM-M6/1 recognizes an epitope in the N-terminal Ig domain (D1) of CD147 (Neurothelin), a 50-60 kDa type I transmembrane glycoprotein primarily expressed on all leukocytes, red blood cells, platelets and endothelial cells; it is not expressed by resting lymphocytes. The antibody MEM-M6/1 is a high-affinity antibody capable of binding to unstimulated peripheral blood T cells.
Especies diana Human, Equine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.