missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMMPRIN/CD147 Antibody (8D6), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18141615 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18141615 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18141615 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234543B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EMMPRIN/CD147 Monoclonal specifically detects EMMPRIN/CD147 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EMMPRIN/CD147
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 8D6
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen 5F7, basigin, basigin (Ok blood group), CD147, CD147 antigen, Collagenase stimulatory factor, EMMPRINTCSF, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, Leukocyte activation antigen M6, M6, OK, OK blood group antigen, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor
Símbolos de los genes BSG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human T cell line Molt 13
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 682
Especificidad de la prueba This monoclonal antibody recognizes extracellular epitope 2 within the N-terminal Ig domain of human CD147. It is expressed more intensely on thymocytes than on mature peripheral blood T cells. CD147 is important in spermatogenesis, embryo implantation, neural network formation, and tumor progression. It stimulates the production of interstitial collagenase, gelatinase A, stromelysin-1 and various metalloproteinases (MMPs) by fibroblasts. These enzymes are important factors in cancer invasion and metastasis.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.