missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMMPRIN/CD147 Antibody (125), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18207119 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18207119 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18207119

Marca: Novus Biologicals NBP289320C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

EMMPRIN/CD147 Monoclonal antibody specifically detects EMMPRIN/CD147 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EMMPRIN/CD147
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 125
Conjugado DyLight 650
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 5F7, basigin, basigin (Ok blood group), CD147, CD147 antigen, Collagenase stimulatory factor, EMMPRINTCSF, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, Leukocyte activation antigen M6, M6, OK, OK blood group antigen, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human EMMPRIN/CD147 (NP_940991.1; Met 1-His 205).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 682
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.