missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Emerin Antibody (EMD/2167), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18211808 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18211808 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18211808 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP279918C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Emerin Monoclonal specifically detects Emerin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Emerin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon EMD/2167
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen emerin, Emery-Dreifuss muscular dystrophy, LEM domain containing 5, STAEDMDLEMD5
Símbolos de los genes EMD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Emerin protein fragment (around aa 56-167) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P50402)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Emerin is a member of the nuclear lamina associated protein family. It is ubiquitously expressed and localized to the nuclear membrane in normal cells. Mutations of the gene that encodes emerin result in the X-linked recessive disease Emery-Dreifuss muscular dystrophy (EDMD), which is characterized by slowly progressing contractures, skeletal muscle wasting and cardiomyopathy. Reportedly, lack of Emerin expression is one cause of EDMD. Emerin is involved in the association of the nuclear membrane with the lamina, and is localized specifically to desmosomes and fasciae adherents in the heart. Identification of nuclear membrane irregularities with anti-emerin antibody has been reported useful in diagnosing papillary thyroid carcinoma.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.