missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EME1 Antibody (MTA31 7h2/1), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18116139 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18116139 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18116139 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250386H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EME1 Monoclonal specifically detects EME1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EME1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MTA31 7h2/1
Conjugado HRP
Dilución Western Blot
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen crossover junction endonuclease EME1, EC 3.1.22, EC 3.1.22.-, essential meiotic endonuclease 1 homolog 1 (S. pombe), essential meiotic endonuclease 1 homolog 2, FLJ31364, hMMS4, homolog of yeast EME1 endonuclease, MMS4, MMS4 homolog, MMS4L, SLX2 structure-specific endonuclease subunit homolog A, SLX2A
Símbolos de los genes EME1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human EME1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, Homologous Recombination
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 146956
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.