missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
EME1 Monoclonal specifically detects EME1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EME1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MTA31 7h2/1 |
| Conjugado | DyLight 550 |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | crossover junction endonuclease EME1, EC 3.1.22, EC 3.1.22.-, essential meiotic endonuclease 1 homolog 1 (S. pombe), essential meiotic endonuclease 1 homolog 2, FLJ31364, hMMS4, homolog of yeast EME1 endonuclease, MMS4, MMS4 homolog, MMS4L, SLX2 structure-specific endonuclease subunit homolog A, SLX2A |
| Símbolos de los genes | EME1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?