Learn More
Merck Accesorios para el sistema de filtración de residuos peligrosos ZHE
Product Code. 10079890 Shop All Merck Products
Change view
Click to view available options
Unit Size:
1 PCS
3 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 3
paquete de 6
Tipo:
Adaptador para bolsa de Tedlar
Bolsa de Tedlar
Conector Luer de 3 mm (0,125 pulg.) de NPTF
Hembra de desconexión rápida de tipo Swagelok
Jeringas estancas ZHE, 50 ml
Juntas tóricas de cilindro
Juntas tóricas para pistón, sellado
Macho de desconexión rápida de tipo Swagelok
Pantalla de soporte de 90 mm
Pistón con juntas tóricas, sellado
Válvula de 2 direcciones, NPTM de 3 mm (0,125 pulg.)
Válvula de escape/ventilación
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. unitSize Tipo
10079890 paquete de 6 -
10768051 cada uno Válvula de 2 direcciones, NPTM de 3 mm (0,125 pulg.)
10082143 paquete de 3 Juntas tóricas de cilindro
10203451 3 PCS Juntas tóricas para pistón, sellado
10718441 cada uno Conector Luer de 3 mm (0,125 pulg.) de NPTF
10430683 1 PCS Jeringas estancas ZHE, 50 ml
10508411 1 PCS Pantalla de soporte de 90 mm
10708251 cada uno Hembra de desconexión rápida de tipo Swagelok
10101451 cada uno Pistón con juntas tóricas, sellado
10601872 paquete de 10 Bolsa de Tedlar
10602062 cada uno Adaptador para bolsa de Tedlar
10661672 1 PCS Válvula de escape/ventilación
10718251 cada uno Macho de desconexión rápida de tipo Swagelok
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10079890 Supplier Merck Supplier No. YY2209068
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Sistema de filtración de residuos peligrosos ZHE
Material Fluoroelastómero
Esterilidad No estéril
Diámetro interior (métrico) 90 mm