Learn More
Merck Sistema de residuos peligrosos ZHE
La USEPA ha designado el sistema ZHE (Zero Head Space Extractor, Extractor de espacio de cabeza cero) como un aparato adecuado para el procedimiento de lixiviación característica de toxicidad (TCLP).
Marca: Merck YT30090HW
4320.71 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las almohadillas de soporte de celulosa se utilizan para reforzar los filtros de los monitores Millipore para el análisis de contaminación. Cuando están saturados con medio de cultivo, también pueden utilizarse para cultivar microorganismos en las membranas.Para aumentar el caudal y el rendimiento, nuestros separadores de malla tejidos se pueden colocar entre los filtros en una filtración en serie para evitar que el filtro de criba de salida in.cegue in. los poros del filtro de entrada.
Características y ventajas
- Evite daños en la membrana durante condiciones de alta presión o flujo rápido
- Los separadores permiten combinar varias etapas de filtración en un solo paso de proceso, lo cual ahorra tiempo
Aplicaciones: Monitorización del aire, monitorización ambiental, monitorización de la contaminación por aerosoles
Compliance
Designado por la EPA de EE. UU. como un aparato adecuado para TCLP
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Cuerpo de acero inoxidable 316; ruedas de PP moldeadas; juntas tóricas de fluoroelastómero-A | |
3,5 bar | |
Kits o suministros de pruebas ambientales | |
15,9 cm |
Sistema de residuos peligrosos | |
No estéril | |
3,5 bar | |
27,9 cm |