Learn More
Merck Discos de ultrafiltración, NMW de 100 kDa, polietersulfona Biomax
Código de producto. p-117737 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
25 mm
44,5 mm
Área de filtración:
13,4 cm2
4,1 cm2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) Área de filtración unitSize
12781573 44,5 mm 13,4 cm2 cada uno
12771573 25 mm 4,1 cm2 cada uno
2 options
Código de producto. 12781573
Marca: Merck PBHK04310
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
100 kDa NMWL, polietersulfona Biomax. Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee.
Se recomienda para la concentración o desalinización de grandes volúmenes de muestras más concentradas, tales como suero, plasma o medios de cultivo tisular acondicionados.Los discos de membrana de ultrafiltración Biomax son compatibles con cubetas de agitación Amicon™.
Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee. Las membranas de disco de corte de ultrafiltración están disponibles en celulosa regenerada Ultracel™ y polietersulvona (PES) Biomax™. Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños y diámetros& de poro.
Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y hermética de las membranas Ultracel garantiza la mayor retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas.
Las membranas de PES de Biomax se recomiendan para concentrar o desalar volúmenes más altos de muestras más concentradas, como suero, plasma o medios de cultivo de tejidos acondicionados.
Microfiltración Durapore& Hay discos de corte de PVDF disponibles 0,1μ m, 0,22μ m, y 0,45μ m tamaños de poro en diámetros de 63,5 mm y 75 mm.
Características& y ventajas:
  • Los diámetros de los discos incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm
  • Las membranas Ultracel™ Durapore™ y Biomax™ están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación
  • Compatible con Amicon& Cubetas con agitación
Aplicaciones:
Concentración, intercambio de tampones, desalación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración Biomax-30
Material PES
MWCO 100 kDa
Código de filtro PBHK
Área de filtración 13,4 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas
Material de la carcasa Poliestersulfona (PES)
Cantidad 10Pack
Tipo Disco de ultrafiltración
Diámetro (imperial) 1,75 in
Diámetro (métrico) 44,5 mm
Diámetro del filtro (métrico) 44,5 mm