Learn More
Merck Discos de ultrafiltración, NMW de 100 kDa, polietersulfona Biomax
Código de producto. 12771573 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
25 mm
44,5 mm
Área de filtración:
13,4 cm2
4,1 cm2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) Área de filtración unitSize
12771573 25 mm 4,1 cm2 cada uno
12781573 44,5 mm 13,4 cm2 cada uno
2 options
Código de producto. 12771573
Marca: Merck PBHK02510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
100 kDa NMWL, polietersulfona Biomax. Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee.
Se recomienda para la concentración o desalinización de grandes volúmenes de muestras más concentradas, tales como suero, plasma o medios de cultivo tisular acondicionados.Los discos de membrana de ultrafiltración Biomax son compatibles con cubetas de agitación Amicon™.
Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee. Las membranas de disco de corte de ultrafiltración están disponibles en celulosa regenerada Ultracel™ y polietersulvona (PES) Biomax™. Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños y diámetros de poro.
Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de las membranas Ultracel garantiza la máxima retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas.
Se recomiendan las membranas de PES Biomax para concentrar o desalar volúmenes superiores de muestras más concentradas, como suero, plasma, o medios de cultivo de tejidos acondicionados.
Los discos de corte de PVDF Durapore™ de microfiltración están disponibles en tamaños de poro de 0,1 µm, 0,22 µm y 0,45 µm en diámetros de 63,5 mm y 75 mm.
Características y ventajas:
  • Los diámetros de disco incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm
  • Las membranas Ultracel™ Durapore™ y Biomax™ están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación
  • Compatible con las aplicaciones de células agitadas Amicon™
Aplicaciones:
Concentración, intercambio de tampones, desalación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración Biomax-30
Material PES
MWCO 100 kDa
Código de filtro PBHK
Área de filtración 4,1 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas
Material de la carcasa Poliestersulfona (PES)
Cantidad 10Pack
Tipo Disco de ultrafiltración
Diámetro (imperial) 0,98 in
Diámetro (métrico) 25 mm
Diámetro del filtro (métrico) 25 mm