Descripción
Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee.Las membranas de disco de corte de ultrafiltración están disponibles en celulosa regenerada Ultracel™ y polietersulvona (PES) Biomax™.Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños y diámetros de poro. Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas.La microestructura hidrófila y compacta de las membranas Ultracel garantiza la máxima retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas. Se recomiendan las membranas de PES Biomax para concentrar o desalar volúmenes superiores de muestras más concentradas, como suero, plasma, o medios de cultivo tisular acondicionados. Los discos de corte de PVDF Durapore™ de microfiltración están disponibles en tamaños de poro de 0,1 μm, 0,22 μm y 0,45 μm en diámetros de 63,5 mm y 75 mm.
Características y ventajas:
- Los diámetros de disco incluyen:25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm
- Las membranas Ultracel™, Durapore™ y Biomax™ están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación
- Compatible con las aplicaciones de células agitadas Amicon™: concentración, intercambio de tampones, desalación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Ultrafiltración Biomax-30 |
| Material (membrana) | Celulosa regenerada |
| MWCO | 1 kDa |
| Código de filtro | PLAC |
| Área de filtración | 41,8 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas |
| Cantidad | 10Pack |
| Tipo | Disco de ultrafiltración |
| Diámetro del filtro (métrico) | 7,6 cm |