Learn More
Merck Adaptador, de NPTM de 1/8 a 1/4
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Marca: Merck YT3009018
55.78 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Adapta conexiones NPTM de 0,125 o 0,25 pulg. a tubos con DE de 0,25 pulg.Especificaciones
DE del tubo de 0,25 pulg. a NPTM de 0,125 pulg. | |
Kits o suministros de pruebas ambientales | |
0,125 in |
Sistema de purificación de agua | |
acero inoxidable 316 | |
0,3175 cm |