Learn More
Merck SNAP i.d.™ Sistema de detección de proteínas 2.0: Marcos de sujeción Mini y Midi Blot
Tienda Merck ProductosDescription
Para uso con EMD Millipore SNAP i.d. Sistema de detección de proteínas 2.0 (Cat. n.º SNAP2MM)
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Snap i.d.™ Sistema de detección de proteínas midi 2.0 |
| Tipo | Marcos de sujeción de midi Blot |
| Incluye | Tapas transparentes, cierre de bloqueo fácil, válvula de paraguas |
| Cantidad | 1/paq. |
| Apilables | Sí |