Learn More
Merck SNAP i.d.™ Sistema de detección de proteínas 2.0: Soportes Mini y Midi Blot
Código de producto. 13268309 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Longitud del gel (imperial):
3,3 in
5,31 in
Longitud del gel (métrico):
8,4 cm
13,5 cm
Anchura del gel (imperial):
2,95 in
3,34 in
Anchura del gel (métrico):
7,5 cm
8,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 13268309
Marca: Merck SNAP2BHMD0100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soportes de mini y midi blot para SNAP i.d. Sistemas de detección de proteínas 2.0
Para uso con EMD Millipore SNAP i.d. Sistemas de detección de proteínas 2.0 (Cat. n.º SNAP2MM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistemas de detección de proteínas Midi
Tipo Soporte para blot
Longitud del gel (imperial) 5,31 in
Longitud del gel (métrico) 13,5 cm
Anchura del gel (imperial) 3,34 in
Anchura del gel (métrico) 8,5 cm