Learn More
Merck SNAP i.d.™ Sistema de detección de proteínas 2.0
Código de producto. 13298309 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Longitud del gel (imperial):
3,3 in
5,31 in
7,5 x 8,5 cm (2,95 x 5,31 pulg.)
Longitud del gel (métrico):
13,5 cm
8,4 cm
8,4, 13,5 cm
Anchura del gel (imperial):
2,95 in
3,34 in
7,5 x 8,5 cm (2,95 x 3,34 pulg.)
Anchura del gel (métrico):
7,5 cm
7,5, 8,5 cm
8,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del gel (imperial) Longitud del gel (métrico) Anchura del gel (imperial) Anchura del gel (métrico) unitSize
13298309 3,3 in 8,4 cm 2,95 in 7,5 cm cada uno
13208319 5,31 in 13,5 cm 3,34 in 8,5 cm cada uno
13238319 7,5 x 8,5 cm (2,95 x 5,31 pulg.) 8,4, 13,5 cm 7,5 x 8,5 cm (2,95 x 3,34 pulg.) 7,5, 8,5 cm cada uno
3 options
Código de producto. 13298309
Marca: Merck SNAP2MINI
This item is not returnable. View return policy
Produce blots de muy alta calidad en todo momento
El rápido y versátil SNAP i.d. El sistema 2.0 está diseñado para aprovechar al máximo la distribución tridimensional de reactivos. A diferencia del Western blotting convencional, donde la difusión es el medio principal de transporte de reactivos, el SNAP id El sistema 2.0 aplica un vacío para impulsar activamente los anticuerpos y tampones a través de la membrana. Esta avanzada tecnología promueve la unión al antígeno y el lavado a fondo, lo que le permite optimizar mejor las condiciones de Western blotting.
El EMD Millipore SNAP i.d. El sistema 2.0 de detección de proteínas reduce el tiempo necesario para bloquear, lavar e incubar anticuerpos a 30 minutos, lo que le permite optimizar las condiciones de inmunodetección para obtener resultados de máxima calidad.
  • La exclusiva tecnología de vacío y el distribuidor de flujo integrado impulsan activamente los reactivos a través de la membrana, garantizando una distribución uniforme
  • Dos tamaños de soporte para blot admiten (7.5 x 8.4 cm) (Núm. Núm. SNP2BHMN100) o Midi (8,5 x 13,5 cm) (Cat. Cat. SNP2BHMD100) geles de tamaño Mini y dos soportes de blot que pueden ser procesados en paralelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Sistemas de detección de proteínas Mini
Incluye Base de detección, 2 marcos de sujeción de transferencia midi, 2 bandejas de recogida de anticuerpos, tubos de vacío, almohadilla de rodadura y rodillo de blot, 2 bandejas de humectación y una guía de inicio rápido
Temperatura de almacenamiento (métrico) Temperatura ambiente
Longitud del gel (imperial) 3,3 in
Longitud del gel (métrico) 8,4 cm
Anchura del gel (imperial) 2,95 in
Anchura del gel (métrico) 7,5 cm