Learn More
Merck SNAP i.d.™ Sistema de detección de proteínas 2.0
Código de producto. 13238319 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Longitud del gel (imperial):
3,3 in
5,31 in
7,5 x 8,5 cm (2,95 x 5,31 pulg.)
Longitud del gel (métrico):
13,5 cm
8,4 cm
8,4, 13,5 cm
Anchura del gel (imperial):
2,95 in
3,34 in
7,5 x 8,5 cm (2,95 x 3,34 pulg.)
Anchura del gel (métrico):
7,5 cm
7,5, 8,5 cm
8,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13238319
Marca: Merck SNAP2MM
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Produce blots de muy alta calidad en todo momento
El rápido y versátil SNAP i.d. El sistema 2.0 está diseñado para aprovechar al máximo la distribución tridimensional de reactivos. A diferencia del Western blotting convencional, donde la difusión es el medio principal de transporte de reactivos, el SNAP id El sistema 2.0 aplica un vacío para impulsar activamente los anticuerpos y tampones a través de la membrana. Esta avanzada tecnología promueve la unión al antígeno y el lavado a fondo, lo que le permite optimizar mejor las condiciones de Western blotting.
El EMD Millipore SNAP i.d. El sistema 2.0 de detección de proteínas reduce el tiempo necesario para bloquear, lavar e incubar anticuerpos a 30 minutos, lo que le permite optimizar las condiciones de inmunodetección para obtener resultados de máxima calidad.
  • La exclusiva tecnología de vacío y el distribuidor de flujo integrado impulsan activamente los reactivos a través de la membrana, garantizando una distribución uniforme
  • Dos tamaños de soporte para blot admiten (7.5 x 8.4 cm) (Núm. Núm. SNP2BHMN100) o Midi (8,5 x 13,5 cm) (Cat. Cat. SNP2BHMD100) geles de tamaño Mini y dos soportes de blot que pueden ser procesados en paralelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Sistema de detección de proteínas Mini y Midi
Incluye Base de detección, 2 marcos de sujeción de transferencia midi, 2 bandejas de recogida de anticuerpos, tubos de vacío, almohadilla de rodadura y rodillo de blot, 2 bandejas de humectación y una guía de inicio rápido
Temperatura de almacenamiento (métrico) Temperatura ambiente
Longitud del gel (imperial) 7,5 x 8,5 cm (2,95 x 5,31 pulg.)
Longitud del gel (métrico) 8,4, 13,5 cm
Anchura del gel (imperial) 7,5 x 8,5 cm (2,95 x 3,34 pulg.)
Anchura del gel (métrico) 7,5, 8,5 cm