Learn More
Merck SNAP i.d.Bastidor IHC 2.0™
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Cantidad:
1/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Cubierta de incubación y accesorio de montaje
- Permite procesar hasta 12 portaobjetos de tejido
- Para su uso con portaobjetos de inmunohistoquímica
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Cubierta de incubación y accesorio de montaje |
| Cantidad | 1/paq. |