Learn More
Merck Sistema de gránulos magnéticos de carboxilo FlexiBind PureProteome™
Código de producto. p-4483524 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
Tamaño de partículas:
1 μm
2,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de partículas unitSize
12691146 10 ml 1 μm cada uno
12601156 10 ml 2,5 μm cada uno
2 options
Código de producto. 12691146
Marca: Merck LSKMAG1CBX10
Para el aislamiento rápido y reproducible de proteínas
Generación de gránulos de afinidad personalizados para la unión al ligando objetivo.
  • La química avanzada combinada con un área de superficie alta proporciona más adherencia a sitios para proteínas
  • Las partículas visibles como se adhieren al lado del tubo para aspiración rápida y sencilla y eliminación completa del tampón
  • Los gránulos se inmovilizan en segundos
  • El aumento de la cinética de la unión gránulos-proteínas permite incubaciones más cortas
  • Significativamente más asequible que los gránulos magnéticas competitivos
Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de gránulos magnéticos de carboxilo FlexiBind
Cantidad 10 ml
Tamaño de partículas 1 μm
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Inmunoprecipitaciones, purificación de ácidos nucleicos, aislamiento de células/orgánulos, interacciones proteína-proteína
Matrix Magnetic Beads