Learn More
Merck Dispositivos XL Pellicon™
Código de producto. 11943926 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Intervalo de pH:
De 1 a 14
De 2 a 21
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. MWCO Intervalo de pH unitSize
11943926 5 kDa De 1 a 14 cada uno
10184739 10 kDa De 1 a 14 1 PCS
11913916 50 kDa De 1 a 14 cada uno
13197494 30 kDa De 2 a 21 cada uno
4 options
Código de producto. 11943926
Marca: Merck PXB005A50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Instrucciones de funcionamiento y Certificado de calidad
Dispositivo de filtro de flujo tangencial de pequeño volumen
Diseñado para el desarrollo de procesos y la preparación de muestras, con un rango de volumen de procesamiento óptimo de 50 hasta 1000 ml.
  • Escalabilidad lineal real con la misma ruta de flujo, longitud de canal y altura de canal que otros productos de Pellicon establecidos
  • Puede funcionar con bomba peristáltica o sistema TFF Labscale™ Construcción termoplástica (polipropileno) robusta
  • Altura de canal controlada
  • Elección de membranas de PES (polietersulfona) Biomax™ o de PLC (celulosa regenerada compuesta) Ultracel™
Concentración y desalinización de proteínas, intercambio de tampones, depirogenación, clarificación y preparación de material para ensayos clínicos.
Información de órdenes
Empaquetado uno por caja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración
Formato Cassette
Material Polipropileno
MWCO 5 kDa
Tamaño de poro 100 μm
Área de filtración 50 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, preparación de muestras analíticas
Incluye Instrucciones de funcionamiento y certificado de calidad
Presión máx. de entrada 5,1 bar (80 psi) a 50 °C
Intervalo de pH De 1 a 14
Cantidad 1/Paq.
Velocidad de recirculación De 0,03 a 0,05 L/min.
Tipo Dispositivo de ultrafiltración XL Pellicon
Volumen de trabajo (imperial) 0,5 oz
Retención de volumen (métrico) 3,2 ml
Volumen de trabajo (métrico) 15 ml
Dimensiones (L x An) x 1.2 x 1,2 pulg. 18.8 x 3 x 3cm
Longitud (imperial) 7,4 in
Longitud (métrico) 18,8 cm
Anchura (imperial) 1,2 in
Anchura (métrico) 3 cm