Learn More
Merck Filtros de membrana Omnipore™, 0,2 μm
Filtro de membrana de polímero de PTFE hidrófilo compatible prácticamente con todos los disolventes, ácidos y soluciones alcalinas. Los filtros de membrana Omnipore™ son biológica y químicamente inertes.
Marca: Merck JGWP04700
491.89 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Nuestra membrana Fluoropore™ es una membrana hifrófoba de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro para aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore™ ofrecen una amplia compatibilidad química, altos caudales y uniformidad. (Tenga en cuenta que los números de catálogo que contienen in.FHUP in. no están laminados o se fabrican sin respaldo.)Nuestra membrana Omnipore™ es una membrana de PTFE hidrófila compatible con todos los disolventes, ácidos y soluciones alcalinas.
Características y ventajas:
- Biológica y químicamente inerte
- Alto rendimiento a altos caudales
- Variedades de PTFE hidrófobo e hidrófilo disponibles para la filtración de muestras acuosas y de base orgánica
Aplicaciones:
- Fluoropore™ Membrana: Aclarado de ácidos, bases y disolventes; control del aire; filtrado y ventilación de gases; espectroscopía UV
- Omnipore™ Membrana: Filtración de soluciones acuosas, ácidos de aclaración y soluciones alcalinas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
0,2 μm | |
>2,6 ml/min x cm2 | |
100Pack | |
Membranas de filtración | |
47 mm |
Blanca | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
100/paq. | |
Hidrófilo | |
47 mm |