Learn More
Merck Kit básico de colector de vacío MultiScreen™
Código de producto. 11586365 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
:
Kit básico de colector de vacío
Código de producto.
11586365 Kit básico de colector de vacío
1 options
Código de producto. 11586365
Marca: Merck MAVM0960R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Base, anillo estándar, par de juntas, rejilla de soporte, indicador de vacío, válvula de encendido/apagado, control de vacío y tubos externos
Filtros para drenar, placa multipocillo estándar, placa de pocillos profundos o placa de tamaño insuficiente
Filters to drain, standard multiwell plate, deep-well plate, or undersized plate
  • No tiene piezas internas sujetas a desgaste o daños
  • El brazo robótico fácilmente automatizable puede extraer el anillo, acceder a la placa y, a continuación, sustituir el anillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Base de HDPE, anillo estándar de nailon con juntas de EPDM, rejilla de soporte, tubos Tygon™ con revestimiento FEP, válvulas y manómetro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4,8 x 6 x 2,59 in (12,2 x 15,2 x 6,6 cm)
Longitud (métrico) 12,2 cm
Anchura (métrico) 15,2 cm
Altura (métrico) 6,6 cm