Description
- La cinta de sellado opaca se usa para sellar fondos de placas de 100 μl para su lectura en instrumentos TopCount™
- La cinta de sellado transparente se puede utilizar para sellar las partes superiores y los fondos de placas de 300 μl de todos los fabricantes para lectores MicroBeta™
- Precortada según tamaño
Specifications
Specifications
| Color | Transparente |
| Esterilidad | No estéril |
| N.° por paquete | 100 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para fondos y partes superiores de placas de 300 μl de todos los fabricantes para lectores MicroBeta™ |
| Tipo de producto | Cinta de sellado |