Learn More
Merck Placas con filtro MultiScreenHTS de 384 pocillos
Uso en aplicaciones automatizadas de alto rendimiento, incluyendo ensayos biológicos y preparación de muestras. Las Placas con filtro MultiScreenHTS de 384 pocillos son placas no esterilizadas de un solo uso disponibles en varios materiales de malla y tamaños de poro para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones.
Marca: Merck MZHVN0W10
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Para su uso en uniones receptor-ligando, preparación general de muestras, ensayos de enzimas con precipitación y purificación de ADN.- Las paredes laterales rígidas permiten una compatibilidad completa con sistemas robóticos/automatizados
- El diseño exclusivo de placas y los discos de filtro sellados individualmente evitan la diafonía entre pocillos
- Las tapas de plástico opaco impiden la transferencia de luz entre pocillos durante el recuento por centelleo directo
- Códigos de barras disponibles
- Cumplen las normas ANSI™/SBS
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Opaco, Fondo blanco | |
384 | |
0,09cm2 | |
10/paq. | |
1,28 cm | |
1,44 cm |
Durapore PVDF | |
0,45 μm | |
Estireno | |
No estéril | |
Ensayos de unión de receptores en células completas y fragmentos de células, proteína quinasa, ensayos de precipitación de fosfatasa, ensayos basados en resina, gránulo | |
1,28 x 8,55 x 1,44 cm | |
8,55 cm |