Descripción
Las placas opacas ofrecen la opción de medios filtrantes de fibra de vidrio Millipore B (FB) o fibra de vidrio C (FC) y promueven caudales altos y uniformes en 96los lectores y cosechadoras de células de placas de pocillos estándar.
• Hecho de2SAN rellena de Barex/TiO (acrilonitrilo de estireno) resistente a todas las soluciones acuosas, incluidos los ácidos moderados a fuertes; Totalmente compatible con los tamizantes de biosafe estándar
• las11 placas B y C tienen 100μcapacidad de pozo L
• % área abierta óptima (para la transmisión de luz en recuento de coincidencia) de 26% (en 100μplacas L)
• los filtros tienen un área de filtración efectiva de 0,33 cm2 y un tamaño de poro de 1.μ0m para FB o 1.μ2 m para tipos FC
• no estériles; sin tapa
Información de órdenes
Pack de 60 (en 6 mangas de 10 platos cada uno)
Compliance
Se comprueba la calidad de cada lote para un caudal uniforme y lleno Retención de partículas y cumple todas las especificaciones para el nivel SBS 3
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | SBS |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tamaño de poro | 1,0 μm |
| Color | Opaco |
| Tipo de producto | Placa de recolección Multiscreen Harvest-B1; fibra de vidrio FB |
| Material | Barex |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |