Learn More
Merck Cargadores de columnas MultiScreen™
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Volumen del pocillo (métrico):
25 μl
45 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Fabricados de aluminio con un revestimiento antiadherente, inerte químicamente y resistente a la abrasión
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Cargador de columnas MultiScreen |
| Volumen del pocillo (métrico) | 100 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Carga volúmenes de resina de 100 μl simultáneamente en los 96 pocillos de la placa MultiScreen para ensayos de resina o gránulos, cromatografía |
| Cantidad | 1/paq. |