Descripción
Para acceso basolateral y/o cocultivo en formato de un solo pocillo o de 96pocillos
- Usar con placas filtrantes MultiScreen esterilizadas
- Poliestireno con esquinas recortadas
- Esterilizados y envasados de forma individualizada
- Superficies sin tratar
- Los pocillos independientes encajan en los 96pocillos de la placa de membrana
- Los pocillos patentados en forma de “gota de lágrima” evitan que el aire se quede atrapado bajo la membrana
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Cierre no incluido |
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Transparente |
| Material | Estireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Tipo | Cubeta de cultivo celular |
| Número de pocillos | 1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de cultivo celular, uso con placa de filtración estéril MultiScreen |
| Mostrar más |