Learn More
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos para preparación de muestras
Tienda Merck ProductosDescripción
Los formatos son adecuados para la eliminación de partículas grandes, separaciones basadas en resina, aplicaciones de disolventes y concentración o purificación de proteínas/ADN. El sistema de separación versátil combina una microplaca con filtración de membrana Millipore para simplificar y optimizar las técnicas de descubrimiento de fármacos, los ensayos bioquímicos y la preparación de muestras tradicional.
- Se utilizan con colector de vacío, sistema de manipulación de líquidos automatizado o contador de centelleo de microplacas: los ensayos completos se pueden realizar en una placa—
- El sello de la membrana a la placa garantiza que no se produce diafonía de reactivos y que la diafonía óptica es limitada. La estructura patentada de soporte del sistema de drenaje permite mantener volúmenes de líquidos para tiempos de incubación de hasta 21 días
- También garantiza una transferencia cuantitativa de filtración a una placa receptora ubicada en la parte inferior del colector
Opción de materiales de filtro
- Para aplicaciones de alta adsorción de proteínas, utilice placas con™PVDF Immobilon -P o ésteres de celulosa mixtos para alta adsorción de ácidos nucleicos, utilice placas con ésteres de celulosa mixtos, fibra de vidrio o membranas de DEAE con carga positiva para separaciones de biomoléculas cargadas, elija entre DEAE con carga positiva o membranas de fosfocelulosa con carga negativa
- Para aplicaciones de baja adsorción de biomoléculas, utilice placas con membranas PVDF Durapore™, PTFE Biopore™ o policarbonato
- Para ensayos que requieran resistencia a disolventes, utilice placas con membranas de PTFE hidrófilo
Cada membrana microporosa interactúa de manera diferente con distintas proteínas o biomoléculas; por lo tanto, puede que sea necesario probar diferentes tipos de membrana con cada ensayo.
†La versión MultiScreenHTS cuenta con un desagüe empotrado y paredes laterales rígidas.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Membrana | Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tamaño de poro | 0,65 μm |
| Color | Transparente |
| Material | Estireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 0,28 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos de unión de receptores en células completas y fragmentos de células, proteína quinasa, ensayos de precipitación de fosfatasa, ensayos basados en resina, gránulo, preparación de muestras |
| Mostrar más |