Learn More
Merck Minibomba Millivac™
Código de producto. p-4672643 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos unitSize
10450031 230 V/50 Hz cada uno
1 options
Código de producto. 10450031 Proveedor Merck N.º de proveedor XF5423050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bombas compactas y sin mantenimiento que proporcionan una fuente uniforme de vacío para la filtración y otras aplicaciones de laboratorio
Bombas compactas y sin mantenimiento que proporcionan una fuente uniforme de vacío para la filtración y otras aplicaciones de laboratorio
  • Un diseño de diafragma patentado ha reducido las dimensiones de la bomba en comparación con los modelos convencionales
  • Utilice la minibomba Millivac para filtrar agua y soluciones acuosas
  • No requiere lubricación
  • No es a prueba de explosiones
  • Tubos con DI de 4 mm
  • Dimensiones: 22,6 x 9 x 14,1 cm, Lg x An x Al
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso con embalaje (imperial) 4,1 lb
Peso con embalaje (métrico) 1,9 kg
Incluye Conector de mangueras
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Material Ryton (cabezal de bomba), EPDM (membrana), fluoroelastómero (válvulas)
Peso (imperial) 4,1 lb
Peso (métrico) 1,9 kg
Caudal 6 l/min
Frecuencia 50 Hz
Altura total (imperial) 5,5 in
Altura global (métrico) 14,1 cm
Longitud global (imperial) 8,8 in
Longitud global (métrico) 22,6 cm
Tipo de bomba Minibomba
Aplicaciones Filtración
Tensión 230 V