Learn More
Merck Medidor de ohmios-voltios y accesorios Millicell-ERS2
Código de producto. 11760363 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Electrodo ajustable
Electrodo de prueba fijo
Electrodo especializado
Ohmímetro Millicell ERS de 2 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11760363 Electrodo de prueba fijo 1 PCS
11740363 Electrodo especializado 1 PCS
11750363 Electrodo ajustable cada uno
11754654 Ohmímetro Millicell ERS de 2 V cada uno
4 options
Código de producto. 11760363
Marca: Merck MERSSTX04
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Millicell-ERS2 comes with meter, battery, STX01 electrode, 1,000 Ω test electrode, battery charger. Specialized electrodes for Millicell-96 well plate are available (Cat. No. MERSSTX00).
Mide la resistencia eléctrica transepitelial (TEER) de las células epiteliales en el cultivo
Proporciona una medición cualitativa del estado de monocapas celulares y medidas cuantitativas de confluencia. Diseñado exclusivamente para su uso con células cultivadas en insertos de placas de cultivo Millicell™.
Utiliza corriente de CA para mediciones de resistencia de membrana, lo que produce una carga neta cero en las células y elimina los efectos adversos de corriente de CC en las membranas celulares. Un sedimento (Ag/AgCI) de plata/cloruro de plata en cada punta del electrodo mide la tensión. Debido al pequeño tamaño de los electrodos, el usuario puede medir fácilmente la tensión transepitelial y la resistencia de las células cultivadas en membranas microporosas.
Garantía
Los electrodos y las baterías están garantizados durante 30 días únicamente a partir de la fecha de recepción por parte del cliente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Electrodo de prueba fijo
Para utilizar con (equipo) Placas de insertos de cultivos celulares Millicell-96
Longitud (imperial) 7,3 in
Longitud (métrico) 19 cm
Para utilizar con (aplicación) Para proporcionar una medición cualitativa del estado de monocapas celulares y medidas cuantitativas de confluencia
Altura (imperial) 2,3 in
Altura (métrico) 6 cm
Hertz 12,5 Hz
Humedad Del 0 al 90 %
Incluye Millicell-ers2 incluye medidor, batería, electrodo stx01, electrodo de prueba de 1000 W, cargador de batería, electrodos especializados para placa de pocillos millicell-96
Tiempo de actividad De 8 a 10 h
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 100 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 38 °C
Peso (imperial) 3 lb
Peso (métrico) 1,4 kg
Anchura (métrico) 11 cm