Learn More
Merck Medidor de ohmios-voltios y accesorios Millicell-ERS2
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Electrodo ajustable
Electrodo de prueba fijo
Electrodo especializado
Ohmímetro Millicell ERS de 2 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Includes
Millicell-ERS2 comes with meter, battery, STX01 electrode, 1,000 Ω test electrode, battery charger. Specialized electrodes for Millicell-96 well plate are available (Cat. No. MERSSTX00).
Debido al pequeño tamaño de los electrodos, el usuario puede medir fácilmente la tensión transepitelial y la resistencia de las células cultivadas en membranas microporosas.
Garantía
Los electrodos y las baterías están garantizados durante 30 días únicamente a partir de la fecha de recepción por parte del cliente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Electrodo especializado |
| Longitud (imperial) | 7,3 in |
| Longitud (métrico) | 19 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Electrodos especializados para placas de pocillos Millicell-96 para lecturas del medidor de ohmios-voltios |
| Altura (imperial) | 2,3 in |
| Altura (métrico) | 6 cm |
| Hertz | 12,5 Hz |
| Humedad | Del 0 al 90 % |
| Incluye | Electrodos especializados para placas de pocillos Milicell-96 |
| N.° por paquete | 1 par |
| Mostrar más |