Includes
Placas de filtro de 24pocillos; bandeja receptora de un solo pocillo; tapas
El ensamblaje patentado está diseñado para respaldar la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares para numerosas aplicaciones y es compatible con el uso manual o con sistemas automatizados de siembra, alimentación y lavado celulares.
Características de la placa de filtro
- Los puertos de acceso basolaterales en cada pocillo permiten la adición de medios sin desmontar la placa de cultivo celular ni la bandeja receptora
- La asistencia apical protege la monocapa celular durante la alimentación manual
- Las patas en la placa de filtro elevan y protegen la monocapa celular si se retira la bandeja del alimentador
- La membrana tratada para cultivo de tejidos favorece la fijación celular
- Los bordes elevados de los pocillos mejoran el sellado de cinta
- Etiquetado con fuente grande para la comodidad del usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Con tapa |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 0,7 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Placa de inserción para cultivo celular Millicell 24 |
| Número de pocillos | 24 |
| Para utilizar con (aplicación) | Fijación, crecimiento y diferenciación celular para muchas aplicaciones celulares |
| Incluye | Placa de cultivo celular de 24 pocillos, bandeja alimentadora de un pocillo, bandeja receptora de 24 pocillos, tapa |
| Tamaño de poro | 1 μm |
| Mostrar más |