Descripción
Membrana Immobilon-PSQ:Tamaño de poro de 0,2 μm y una gran estructura interna Mayor adsorción y secuenciación de proteínas que otras membranas Recomendado para proteínas de transferencia de menos de 20 kDa Evita el soplado de proteínas de bajo peso molecular
Specifikationer
Specifikationer
| Longitud (métrico) | 9 cm |
| Anchura (métrico) | 12 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la secuenciación de proteínas de baja abundancia o bajo peso molecular (<20 000 daltons) |
| Formato | Hoja |
| Material | Immobilon-PSQ |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Dimensions (LxW) | 9 x 12 cm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?