Learn More
Merck Membranas de PVDF Immobilon™-PSQ
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26,5 cm x 3,75 m
26 x 26 cm
7 x 8,4 cm
8,5 x 13,5 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
Formato:
Hoja
Rollo
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
cada uno
paquete de 10
paquete de 50
Descripción
Membrana Immobilon-PSQ:Tamaño de poro de 0,2 μm y una gran estructura interna Mayor adsorción y secuenciación de proteínas que otras membranas Recomendado para proteínas de transferencia de menos de 20 kDa Evita el soplado de proteínas de bajo peso molecular
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 7 cm |
| Anchura (métrico) | 8,4 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la secuenciación de proteínas de baja abundancia o bajo peso molecular (<20 000 daltons) |
| Color | Blanco |
| Código | ISEQ |
| Superficie | Plano |
| Anchura (imperial) | 3,30 in |
| Formato | Hoja |
| Material | Immobilon-PSQ |
| Longitud (imperial) | 2,75 in |
| Mostrar más |