Descripción
Membrana Immobilon-PSQ:Tamaño de poro de 0,2 μm y una gran estructura interna Mayor adsorción y secuenciación de proteínas que otras membranas Recomendado para proteínas de transferencia de menos de 20 kDa Evita el soplado de proteínas de bajo peso molecular
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 10 cm |
| Anchura (métrico) | 10 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la secuenciación de proteínas de baja abundancia o bajo peso molecular (<20 000 daltons) |
| Formato | Hoja |
| Material | Immobilon-PSQ |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Dimensions (LxW) | 10 x 10 cm |