Learn More
Merck Membranas de PVDF Immobilon™-PSQ
Código de producto. 10094450 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26,5 cm x 3,75 m
26 x 26 cm
7 x 8,4 cm
8,5 x 13,5 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
Formato:
Hoja
Rollo
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
cada uno
paquete de 10
paquete de 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Formato unitSize
10094450 15 x 15 cm Hoja paquete de 10
10491541 26,5 cm x 3,75 m Rollo 1 ROLL
10153593 7 x 8,4 cm Hoja paquete de 50
11506345 8 x 10 cm Hoja paquete de 10
10163593 8,5 x 13,5 cm Hoja paquete de 10
10146470 10 x 10 cm Hoja paquete de 10
10712731 26 x 26 cm Hoja paquete de 10
10481541 20 x 20 cm Hoja paquete de 10
10593984 9 x 12 cm Hoja paquete de 10
16339601 10 m x 8,5 cm Rollo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10094450 Proveedor Merck N.º de proveedor ISEQ15150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para western blot y secuenciación de proteínas
Membrana Immobilon-PSQ:
  • Tamaño de poro de 0,2 μm y una gran estructura interna
  • Mayor adsorción y secuenciación de proteínas que otras membranas
  • Recomendado para proteínas de transferencia de menos de 20 kDa
  • Evita el soplado de proteínas de bajo peso molecular
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Longitud (métrico) 15 cm
    Anchura (métrico) 15 cm
    Para utilizar con (aplicación) Para la secuenciación de proteínas de baja abundancia o bajo peso molecular (<20 000 daltons)
    Formato Hoja
    Material Immobilon-PSQ
    Tamaño de poro 0,2 μm
    Dimensions (LxW) 15 x 15 cm