Descripción
Las membranas de PVDF Immobilon™ se ofrecen en cuatro tipos, cada uno optimizado para una aplicación de transferencia de proteínas diferente. Los cómodos sándwiches de transferencia incluyen hojas precortadas de papel de membrana y filtro de transferencia. Las membranas de PVDF Immobilon™ tienen alta adsorción de proteínas, por lo que no perderá proteínas durante la transferencia o el resondeo. La estructura de poros abiertos facilita el acceso a las proteínas unidas y elimina las sondas sin enlazar. Además, las membranas de PVDF Immobilon™ optimizadas para transferencias fluorescentes aumentan considerablemente las relaciones señal-ruido para una alta sensibilidad en aplicaciones de multiplexación cuantitativas.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 9 cm |
| Anchura (métrico) | 12 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Optimizado para proteínas fijadoras transferidas desde diversos matrices de gel |
| Formato | Hoja |
| Material | PVDF |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |