Learn More
Merck Accesorios para el kit de muestreo de fluidos
Código de producto. 10131971 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio
Conjunto de manguera de válvula de muestreador
Conjunto de muestreo remoto
Tubos de conducción
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
10131971 Tubos de conducción cada uno
10059820 Conjunto de muestreo remoto cada uno
10273251 Conjunto de manguera de válvula de muestreador cada uno
10365521 Ciclones o soportes para filtros de laboratorio cada uno
4 options
Código de producto. 10131971
Marca: Merck XX6403780
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Componentes y accesorios del kit de muestreo de líquidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Kit de muestreo de líquidos
Material Tygon™
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de combustibles de turbina, agua u otros líquidos a través de monitores de análisis de contaminación Millipore™ antes de análisis gravimétricos o colorimétricos
Tipo Tubos de conducción
Diámetro (imperial) interior 0,18 in
Diámetro interior (métrico) 0,45 cm