Learn More
Merck Orificios limitadores de flujo
Código de producto. p-3303261 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Caudal de aire:
1/ l/min
2/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10072423
Marca: Merck XX5000002
Crea un flujo de aire cuantitativo a través de un filtro para el análisis de contaminantes en suspensión en el aire
Los orificios de limitación de flujo crean un flujo de aire cuantitativo a través de un filtro MF-Millipore para analizar los contaminantes atmosféricos. Los orificios están roscados en la salida del soporte de análisis para aerosoles Millipore o el adaptador de aerosoles para permitir un caudal constante cuando se aplica el nivel de vacío necesario. Las clasificaciones son exactas en aproximadamente un 15 %. Para mayor precisión, calibre el orificio con un medidor de flujo al nivel de vacío de trabajo real.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kits o suministros de pruebas ambientales
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Soporte de análisis para aerosoles Millipore o adaptador de aerosoles
Para utilizar con (aplicación) Para crear un flujo de aire cuantitativo a través de un filtro Millipore para el análisis de contaminantes atmosféricos
Caudal de aire 1/ l/min
Incluye Orificio de limitación de flujo, 1 l/min