Descripción
Se puede utilizar junto con los sistemas de filtración Millipore.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | NPTM a M |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de purificación de agua |
| Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
| Material | Chapado en níquel/cromo |
| Diámetro (imperial) interior | 0,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,63 cm |