Learn More
Merck Chemicals Unidad de filtración EZ-Fit™
Código de producto. p-5063225 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Membrana blanca
Volumen (métrico):
100 mL
Envasadas individualmente:
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Color Volumen (métrico) Envasadas individualmente unitSize
17814985 Membrana blanca 100 mL En envase individual paquete de 48
1 options
Código de producto. 17814985
Marca: Merck Chemicals EFHAW100I
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para pruebas de carga biológica de muestras líquidas como agua, muestras de procesos o productos finales
  • Diseñado para optimizar y asegurar el flujo de trabajo del laboratorio para ahorrar tiempo y resultados microbiológicos fiables
  • Compuesto por embudos de 100 ml o 250 ml
  • Membranas de rejilla negras o blancas
  • Tras la filtración de la muestra, la membrana puede transferirse y cultivarse en una placa de agar
  • Estéril y desechable
Cumplir con las normas internacionales (EP/USP) y cumplir con las normas de análisis de agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Membrana blanca
Material (membrana) MCE
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Envasadas individualmente En envase individual
N.° por paquete 48
Cantidad 48/paq.
Tipo Filtration Unit
Volumen (métrico) 100 mL