Learn More
Merck Recipientes a presión de dispensación
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
3,8 L
5 l
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Los recipientes a presión de dispensación retienen el líquido para filtración a través de soportes de filtro accionados por presión si se conectan a una fuente de presión externa. Los recipientes portátiles están disponibles en capacidades de 5, 10 y 20 litros y 1 galón. Los recipientes cumplen los requisitos del código ASME™-UM.
- Los cierres se aseguran con el bloqueo del asa de leva.
- Los recipientes se pueden esterilizar en autoclave cuando se ventilan.
- Hay disponibles conectores de válvula de escape, manómetro y manguera que cumplen con el código de accesorios.
- El cierre de los accesorios adapta los recipientes para su uso en vacío.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (equipo) | Filter Holder |
| Material | Acero inoxidable (316) |
| Esterilidad | No estéril |
| Presión máxima | 6,9 bar |
| Tasa de presión | 100 psi |
| Temperatura máx. (imperial) | 249,8 °F |
| Temperatura máx. (métrico) | 121 °C |
| Tipo | Recipiente de presión |
| Mostrar más |