Descripción
- Listos para su uso
- Sin proteínas, reduciendo la unión no específica, especialmente cuando se utilizan sistemas de fosfoanticuerpos o avidina-biotina
- Especialmente diseñado para el sistema de detección de EMD Millipore SNAP i.d.™, pero puede usarse en protocolos Western tradicionales
- Adecuado para la dilución de anticuerpos primarios y secundarios
- Suficiente para los 19 miniblots (cada 8 × 7 cm de blot requiere al menos 26 ml para SNAP i.d.)
- Compatible con anticuerpos contra estreptavidina
- Compatible con PVDF (Immobilon™ P, Immobilon FL) y nitrocelulosa
- El reactivo Block-CH es compatible con el sustrato HRP Immobilon
- Elija entre tres reactivos Block
- Reactivo Block-CH para la detección de quimioluminiscencia de HRP
- Reactivo Block-FL para la detección de fluorescencia
- Reactivo Block-PO para la detección de fosfoproteínas mediante quimioluminiscencia o fluorescencia
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Reactivo Block-PO |
| Para utilizar con (aplicación) | Espectrometría de masas |
| Cantidad | 500 mL |
| Suficiente para | Diecinueve miniblots de 8 x 7 cm |
| Contenido y almacenamiento | De 20 °C a 25 °C |