Learn More
Merck Reactivos de supresión de ruido BlØk™
Código de producto. 11320250 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Ensayo de fluorescencia
Espectrometría de masas
Tipo de producto:
Reactivo Block-CH
Reactivo Block-FL
Reactivo Block-PO
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. 11320250
Marca: Merck WBAVDFL01
Minimice el fondo en Western blots aumentando la sensibilidad para una detección superior de incluso proteínas de baja abundancia
  • Listos para su uso
  • Sin proteínas, reduciendo la unión no específica, especialmente cuando se utilizan sistemas de fosfoanticuerpos o avidina-biotina
  • Especialmente diseñado para el sistema de detección de EMD Millipore SNAP i.d.™, pero puede usarse en protocolos Western tradicionales
  • Adecuado para la dilución de anticuerpos primarios y secundarios
  • Suficiente para los 19 miniblots (cada 8 × 7 cm de blot requiere al menos 26 ml para SNAP i.d.)
  • Compatible con anticuerpos contra estreptavidina
  • Compatible con PVDF (Immobilon™ P, Immobilon FL) y nitrocelulosa
  • El reactivo Block-CH es compatible con el sustrato HRP Immobilon
  • Elija entre tres reactivos Block
  • Reactivo Block-CH para la detección de quimioluminiscencia de HRP
  • Reactivo Block-FL para la detección de fluorescencia
  • Reactivo Block-PO para la detección de fosfoproteínas mediante quimioluminiscencia o fluorescencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Reactivo Block-FL
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de fluorescencia
Cantidad 500 mL
Suficiente para Diecinueve miniblots de 8 x 7 cm
Contenido y almacenamiento De 20 °C a 25 °C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Immobilon Block - FL (Fluorescent Blocker)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-methyl-2H-isothiazol-3-one