Descripción
Para su uso con el conc. de afinidad Amicon Pro: 3 ml de resina de proteína G, 2 tampones de unión/lavado de 66 ml, 12 ml de tampón de elución, 2,5 ml de tampón de neutralización
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Conc. Amicon Pro Affinity |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de anticuerpos |
| Material de la carcasa | Celulosa regenerada (RC) |
| Incluye | 3 ml de resina de proteína G, 2 tampones de unión/lavado de 66 ml, 12 ml de tampón de elución, 2,5 ml de tampón de neutralización |
| Cantidad | 1Pack |
| Tipo | Filtros para centrífuga |
| Volumen (métrico) | 15 ml |