Learn More
Merck Kit de concentración Amicon™ Pro Affinity Ni-NTA con™ dispositivo Amicon Ultra-0.5
Código de producto. 15299812 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
3 kDa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. MWCO unitSize
15299812 3 kDa cada uno
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15299812
Marca: Merck ACK5003NT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Kit de concentración Amicon Pro Affinity Ni-NTA - una herramienta de centrifugación para purificar y concentrar proteínas etiquetadas con His.
Este kit incluye 12/paq. Amicon Pro, 12/paq. Amicon Ultra NMWCO, 3 ml de resina ni-NTA HisBind (capacidad de unión: de 5 a 10 mg de proteína etiquetada con His/ml de agarosa), 25 ml de tampón de aglomerado (4X), 25 ml de tampón de lavado (4X), 5 ml de tampón de elución (4X)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente con tapón rosa
Desechables
Material (membrana) Celulosa regenerada de baja unión Ultracel
MWCO 3 kDa
Esterilidad No estéril
Área de filtración 1 cm2
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de anticuerpos, purificación de proteínas, concentración de proteínas, intercambio de tampones, enriquecimiento de proteínas
Material de la carcasa Celulosa regenerada (RC)
Incluye 12/paq. Amicon Pro, 12/paq. Amicon Ultra NMWCO 3 kd, 3 ml de resina HisBind Ni-NTA (capacidad de unión: de 5 a 10 mg de proteína etiquetada con His/ml de agarosa), 25 ml de tampón de aglomerado (4 x), 25 ml de tampón de lavado (4 x), 5 ml de tampón de elución (4 x)
Fuerza máx. 4000 xg para concentración y centrifugado de intercambio de tampones; 1000 xg para flujo directo, lavado, elución y centrifugado inverso
Cantidad 12Pack
Tipo Filtros para centrífuga
Volumen (métrico) 10 mL
Longitud (imperial) 4.7 in.
Longitud (métrico) 12 cm
Diámetro (imperial) 1,2 in
Diámetro (métrico) 29,7 mm