Learn More
Merck Válvula de alivio/ventilación, 7 bar, ASME
Código de producto. 10253541 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
:
Presión 7 bar (100 psi)
Código de producto.
10253541 Presión 7 bar (100 psi)
1 options
Código de producto. 10253541 Proveedor Merck N.º de proveedor XX6700L24
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
  • Millipore cuenta con una amplia selección de accesorios, adaptadores, válvulas, medidores y tubos que se pueden utilizar junto con los sistemas de filtración Millipore.
  • Con las excepciones indicadas, el material de construcción es acero inoxidable serie 300.
  • Las conexiones Tri-Clamp (TC) se denominan por convención como 1,5 in., 2 in., etc.
  • 1,5 in Los accesorios TC se conectan a D.E. de 1 pulg. o 1.5 pulg. De tamaños de tubo.
  • 2 pulg. Los accesorios TC solo se conectan a D.E. de 2 pulg De tamaño de tubo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (equipo) Recipientes a presión de dispensación
Material Acero inoxidable
Esterilidad No estéril
Presión máxima 7 bares (100 psi)
Tasa de presión 7 bares (100 psi)
Tipo Ciclones o soportes para filtros de laboratorio
Diámetro (imperial) 0,25 in
Diámetro (imperial) interior 2,5 in
Diámetro interior (métrico) 6,3 mm