Learn More
Merck Soportes de filtro de aerosoles de 47 mm
Filtración por vacío de aire u otros gases de salas limpias/ambientes abiertos/sistemas cerrados para el análisis de partículas contaminantes
Marca:  Merck XX5004710
1177.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10064660
  • 1255.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estos soportes de filtros de aerosoles están diseñados para controlar las partículas en suspensión en el aire procedentes del entorno y/o de sistemas cerrados. Elija el diseño del soporte más adecuado para su método. Los soportes de filtros de aerosoles están disponibles en dos formatos: de tipo abierto, para el muestreo de atmósfera abierta; y con diseño estándar, con una cámara de dispersión de entrada y una conexión cerrada. Aplicaciones: Monitorización de partículas de contaminación en gases
Especificaciones
Especificaciones
Cuerpos de acero inoxidable, pantallas de soporte de filtro; anillos de bloqueo de aluminio anodizado; ruedas de bloqueo de nailon
Filtración en vacío de aire u otros gases de ambientes abiertos para el análisis de contaminación de partículas
4 pulg
2,7 in
6,9 cm
1,1 cm
9,6 cm2
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio
10,2 cm
0,43 in
6,9 cm