missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMAP-II/AIMP1 Antibody (959507), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593449 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18593449 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593449

Marca: Novus Biologicals MAB19101FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EMAP-II/AIMP1 Monoclonal antibody specifically detects EMAP-II/AIMP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EMAP-II/AIMP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 959507
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 1, EMAP-2, EMAPIImember 1 (endothelialmonocyte-activating), endothelial-monocyte activating polypeptide II, Multisynthase complex auxiliary component p43, multisynthetase complex auxiliary component p43
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E.coli-derived recombinant human EMAP-II, Ser147-Lys312, Accession # Q12904
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9255
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.