Learn More
EMAP-5 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200039342 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25ul
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18410972 25ul 25 microlitros
18116174 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18410972
Marca: Novus Biologicals NBP23057325ul
Rabbit Polyclonal Antibody
EMAP-5 Polyclonal specifically detects EMAP-5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno EMAP-5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q05BV3
Alias de gen Echinoderm Microtubule Associated Protein Like 5, Echinoderm Microtubule-Associated Protein-Like 5, EMAP-2, EML5
Símbolos de los genes EML5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: THVTNVRWTYDDSMLVTLGGTDMSLMVWTNEMEGYREKRPCDSEESDI
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25ul
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 161436
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only